Kluczowe dokumenty
GF90687695
Cerium
wire reel, 50mm, diameter 1.0mm, hard, 99.9%
Synonim(y):
Cerium, CE005110
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.9%
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 906-876-95
rezystywność
73 μΩ-cm, 20°C
tw
3443 °C (lit.)
mp
795 °C (lit.)
gęstość
6.67 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ce]
InChI
1S/Ce
Klucz InChI
GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)