Key Documents
GF90423974
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.05 mm, size 150 × 150 mm, grade heat sealable
Synonim(y):
PP301351
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Postać
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 904-239-74
rozmiar
150 × 150 mm
grubość
0.05 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)