Kluczowe dokumenty
GF90388985
Thulium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.002mm, as rolled, 99%
Synonim(y):
Thulium, TM000205
About This Item
Próba
≥99%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 903-889-85
rezystywność
90 μΩ-cm, 20°C
bp
1950 °C (lit.)
mp
1545 °C (lit.)
gęstość
9.332 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Tm]
InChI
1S/Tm
Klucz InChI
FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)