Key Documents
GF90307144
Lanthanum
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99%
Synonim(y):
Lanthanum, LA000200
About This Item
Próba
≥99%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 903-071-44
rezystywność
54 μΩ-cm
tw
3464 °C (lit.)
mp
920 °C (lit.)
gęstość
6.19 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[La]
InChI
1S/La
Klucz InChI
FZLIPJUXYLNCLC-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)