Kluczowe dokumenty
GF89993952
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
100mm rod, 1.6mm diameter
Synonim(y):
FE047901
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 899-939-52
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)