GF89578085
Tin-lead-antimony alloy, Sn60Pb39Sb1
foil, 50mm disks, 0.10mm thickness
Synonim(y):
SN010300
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
foil (disc)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 895-780-85
śr. × grubość
50 mm × 0.10 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF89578085-10EA | 4061829948313 |
GF89578085-20EA | 4061829998660 |
GF89578085-50EA | 4061831029437 |