Merck
GF89292640
Cadmium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.001mm, 99.7+%
Synonim(y):
CD000021
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Cd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.41
Beilstein:
8137359
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141707
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.7%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 892-926-40
rezystywność
7.27 μΩ-cm, 22°C
bp
765 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
gęstość
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cd]
InChI
1S/Cd
Klucz InChI
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stephen F Kry et al.
Journal of applied clinical medical physics, 8(4), 2679-2679 (2008-05-02)
The commonly used thermoluminescent dosimeter TLD-100 (Harshaw Chemical Company, Solon, OH) responds not only to photons and electrons, but also to neutrons that are produced during high-energy therapies. As a result, TLD-100 measurements outside of the treatment field are suspect
Y Nakamura et al.
Radioisotopes, 28(11), 675-680 (1979-11-01)
Formation cross sections and thick-target yields were studied in detail for alpha reactions and helium-3 reactions of natural cadmium in the energy range 10-40 MeV in order to determine the optimum condition for the production of medical use 11In. The
Uroš Cvelbar et al.
Nanotechnology, 19(40), 405605-405605 (2008-10-08)
Plasma-assisted synthesis of nanostructures is one of the most precise and effective approaches used in nanodevice fabrication. Here we report on the innovative approach of synthesizing nanostructured cadmium oxide films on Cd substrates using a reactive oxygen plasma-based process. Under
Jian-An Xian et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 92(5), 525-528 (2014-01-01)
This study investigated the effect of ambient Cadmium (Cd) on haemocyte apoptosis of the shrimp, Penaeus monodon. Cellular response was determined in Cd-exposed (0, 0.05, 0.5 and 5 mg L(-1)) shrimp. Results showed that 0.05 mg L(-1) Cd(2+) had no significant effect on the
Peerapat Kosolsaksakul et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 187, 153-161 (2014-02-08)
The Mae Tao watershed, northwest Thailand, has become contaminated with cadmium (Cd) as a result of zinc ore extraction (Padaeng deposit) in the nearby Thanon-Thongchai mountains. Consumption of contaminated rice has led to documented human health impacts. The aim of