GF89192481
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 100 x 100mm, 0.3mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable
Synonim(y):
FE280350
About This Item
Postać
annealed (condition a: precipitation hardenable)
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 891-924-81
rozmiar × grubość
100 mm × 100 mm × 0.3 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)