Kluczowe dokumenty
GF88744843
Palladium
wire reel, 1m, diameter 0.02mm, as drawn, 99.95%
Synonim(y):
PD005110
About This Item
Próba
≥99.95%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 887-448-43
rezystywność
9.96 μΩ-cm, 20°C
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
gęstość
12.02 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Klucz InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF88744843-1EA | 4061825375779 |