Kluczowe dokumenty
GF88137940
Stainless Steel - AISI 310 alloy, FeCr25Ni20
200mm rod, 6.35mm diameter, annealed
Synonim(y):
FE257910
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 881-379-40
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)