Merck
GF87262364
Dysprosium
foil, thickness 0.2 mm, size 25 × 25 mm, purity 99%
Synonim(y):
DY000230
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Dy
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141602
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 872-623-64
rezystywność
89 μΩ-cm, 20°C
rozmiar
25 × 25 mm
grubość
0.2 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1412 °C (lit.)
gęstość
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Dy]
InChI
1S/Dy
Klucz InChI
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)