GF87195853
Stainless Steel - AISI 310 alloy, FeCr25Ni20
foil, 50 x 50mm, 0.914mm thickness, annealed
Synonim(y):
FE250220
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formularz
foil (annealed)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 871-958-53
rozmiar × grubość
50 mm × 50 mm × 0.914 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF87195853-20EA | 4061829978242 |
GF87195853-10EA | 4061829927509 |
GF87195853-1EA | 4061825445328 |
GF87195853-2EA | 4061829958312 |
GF87195853-5EA | 4061831008807 |