Kluczowe dokumenty
GF87114494
Zinc
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.01mm, 99.9%
Synonim(y):
Zinc, ZN000160
About This Item
ciśnienie pary
1 mmHg ( 487 °C)
Próba
≥99.9%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 871-144-94
rezystywność
5.8 μΩ-cm, 20°C
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
gęstość
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Klucz InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)