Key Documents
GF87105012
Brass alloy, Cu70Zn30
25m wire, 0.6mm diameter, as drawn
Synonim(y):
CU085300
About This Item
Kod UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 871-050-12
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)