Kluczowe dokumenty
GF86742120
Carbon
foil, 100x100mm, thickness 0.5mm, rigid graphite, fine grain size, 99.997%
Synonim(y):
C 000421
About This Item
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.997%
Formularz
foil
temp. samozapłonu
842 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 867-421-20
rezystywność
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
rozmiar × grubość
100 × 100 mm × 0.5 mm
mp
3550 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)