Kluczowe dokumenty
GF86018362
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni10%, thickness 0.5 mm, size 300 × 300 mm, temper annealed
Synonim(y):
FA140350
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 860-183-62
rozmiar
300 × 300 mm
grubość
0.5 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)