Merck
GF85821701
Yttrium
lump, 50 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.9%
Synonim(y):
Y 006100
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Y
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141617
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9%
Postać
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 858-217-01
rezystywność
57 μΩ-cm, 20°C
masa
100 g
maks. wielkość bryłki
50 mm
tw
3338 °C (lit.)
mp
1522 °C (lit.)
gęstość
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Y]
InChI
1S/Y
Klucz InChI
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)