Kluczowe dokumenty
GF85341865
Aluminum
foil, thickness 3.0 mm, size 500 × 500 mm, purity 99%
Synonim(y):
AL000765
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
foil
temp. samozapłonu
1400 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 853-418-65
rezystywność
2.6548 μΩ-cm
rozmiar
500 × 500 mm
grubość
3.0 mm
tw
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
gęstość
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Klucz InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)