GF85117529
Inconel® X750 - heat resisting alloy, Ni74Cr15Fe7TiAlNb
foil, 6mm disks, 0.25mm thickness, annealed
Synonim(y):
NI160270
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formularz
annealed
foil (disks)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 851-175-29
rozmiar × grubość
6 mm × 0.25 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF85117529-50EA | 4061831028805 |
GF85117529-10EA | 4061829937003 |
GF85117529-20EA | 4061829997922 |