Key Documents
GF84866169
Aluminum alloy 3003
honeycomb, thickness 20 mm, Al98%/Mn 1%/Fe 0.5%/Si 0.5%, size 300 × 300 mm, cell size 12.7 mm
Synonim(y):
AB112600
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Postać
honeycomb
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 848-661-69
rozmiar komórki
12.7 mm
rozmiar
300 × 300 mm
grubość
20 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)