Kluczowe dokumenty
GF84779612
Zirconium
tube, 1000mm, outside diameter 6.35mm, inside diameter 4.55mm, wall thickness 0.9mm, annealed, 99.2%
Synonim(y):
Zirconium, ZR007400
About This Item
Próba
99.2%
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 847-796-12
rezystywność
40 μΩ-cm, 20°C
dł. × grubość ścianki
1000 mm × 0.9 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
6.35 mm × 4.55 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
gęstość
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Klucz InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)