Kluczowe dokumenty
GF84708681
Silicon
rod, 100mm, diameter 12.7mm, single crystal - random orientation, 100%
Synonim(y):
SI007926
About This Item
Próba
100%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 847-086-81
dł. × śr.
100 mm × 12.7 mm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
gęstość
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
Klucz InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)