GF84620437
Aluminum alloy 5251
foil, thickness 1.5 mm, Al97.7%/Mg 2%/Mn 0.3%, size 50 × 50 mm, condition mirror polished on both sides
Synonim(y):
AL230751
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 846-204-37
rozmiar
50 × 50 mm
grubość
1.5 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF84620437-10EA | 4061821141712 |
GF84620437-1EA | 4061821141729 |