GF83726893
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
rod, 200mm x 6mm diameter, as drawn
Synonim(y):
NI107920
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 837-268-93
dł. × śr.
200 mm × 6 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF83726893-5EA | 4061831019438 |
GF83726893-1EA | 4061825454443 |
GF83726893-2EA | 4061829967628 |