Kluczowe dokumenty
GF83695067
Molybdenum high temperature alloy tzm, Mo99Ti0.5Zr0.1
rod, 100mm x 10.0mm diameter
Synonim(y):
MO017920
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 836-950-67
dł. × śr.
100 mm × 10.0 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)