Key Documents
GF83505742
Thulium
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99%
Synonim(y):
Thulium, TM000200
About This Item
Próba
99%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 835-057-42
rezystywność
90 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
50 x 50 mm × 0.025 mm
tw
1950 °C (lit.)
mp
1545 °C (lit.)
gęstość
9.332 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Tm]
InChI
1S/Tm
Klucz InChI
FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)