Kluczowe dokumenty
GF83048519
Carbon
rod, 50mm, diameter 25mm, graphite, 99.95%
Synonim(y):
C 007950
About This Item
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.95%
Formularz
rod
temp. samozapłonu
842 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 830-485-19
rezystywność
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
rozmiar śr.
50 mm × 25 mm
mp
3550 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF83048519-2EA | 4061829510695 |
GF83048519-1EA | 4061825382135 |