GF82778192
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
100mm rod, 25.4mm diameter
Synonim(y):
FE217940
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 827-781-92
dł. × śr.
100 mm × 25.4 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF82778192-1EA | 4061825453736 |
GF82778192-2EA | 4061829967505 |
GF82778192-5EA | 4061831019315 |