Key Documents
GF82566535
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
insulated wire, 5m length, 0.05mm conductor diameter, 0.005mm insulation thickness, polyurethane insulation
Synonim(y):
NI095821
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
opis
polyurethane insulation
thermocouple wire
Postać
wire (insulated)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 825-665-35
grubość izolacji
0.005 mm
przewód dł. × śr.
5 m × 0.05 mm , conductor diameter
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Zastosowanie
may be used as one component of a thermocouple
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)