Kluczowe dokumenty
GF82419408
Platinum
foil, 50x50mm, thickness 0.125mm, as rolled, 99.95%
Synonim(y):
PT000251
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 824-194-08
rezystywność
10.6 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
50 x 50 mm × 0.125 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
gęstość
21.45 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)