Key Documents
GF82366342
Rhodium
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.00025mm, permanent polyester support, 99.9%
Synonim(y):
Rhodium, RH000160
About This Item
Próba
99.9%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 823-663-42
rezystywność
4.33 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
50 x 50 mm × 0.00025 mm
tw
3727 °C (lit.)
mp
1966 °C (lit.)
gęstość
12.41 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
Klucz InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)