Kluczowe dokumenty
GF81977888
Silver
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.0025mm, 99.97%
Synonim(y):
AG000110
About This Item
Próba
99.97%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 819-778-88
rezystywność
1.59 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
50 x 50 mm × 0.0025 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
gęstość
10.49 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Klucz InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)