Kluczowe dokumenty
GF81502972
Copper-nickel alloy, Cu70Ni30
200mm tube, 3.0mm outside diameter, 0.175mm wall thickness, 2.65mm inside diameter, hard
Synonim(y):
CU137400
About This Item
Kod UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 815-029-72
dł. × grubość ścianki
200 mm × 0.175 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
3.0 mm × 2.65 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)