GF81228832
Iron-Nickel alloy, Fe55Ni45
1000mm rod, 6.0mm diameter
Synonim(y):
FE187910
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 812-288-32
dł. × śr.
1000 mm × 6.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF81228832-1EA | 4061825452975 |
GF81228832-2EA | 4061829977467 |