Merck
GF80595793
Beryllium
wire reel, 5m, diameter 0.05mm, annealed and clean, 99.7%
Synonim(y):
BE005100
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Be
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
9.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141501
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.7%
Formularz
wire
temp. samozapłonu
1198 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 805-957-93
rezystywność
4.46 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
5 m × 0.05 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1278 °C (lit.)
gęstość
1.85 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Be]
InChI
1S/Be
Klucz InChI
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T Mark McCleskey et al.
Journal of occupational and environmental hygiene, 6(12), 751-757 (2009-11-07)
We compare beryllium to H+ and show that beryllium can displace H+ in many "strong hydrogen bonds" where Be as a "tetrahedral proton" (O-Be-O angle is tetrahedral as opposed to the nearly linear O-H-O angle) is thermodynamically preferred. The strong
Richard T Sawyer et al.
Biometals : an international journal on the role of metal ions in biology, biochemistry, and medicine, 24(1), 1-17 (2010-10-29)
During the last decade, there have been concerted efforts to reduce beryllium (Be) exposure in the workplace and thereby reduce potential cases of this occupational lung disorder. Despite these efforts, it is estimated that there are at least one million
D M Hollins et al.
Critical reviews in toxicology, 39 Suppl 1, 1-32 (2009-11-13)
The potential carcinogenicity of beryllium has been a topic of study since the mid-1940s. Since then, numerous scientific and regulatory bodies have assigned beryllium to various categories with respect to its carcinogenicity. Past epidemiologic and animal studies, however, have been
A Seidler et al.
Occupational medicine (Oxford, England), 62(7), 506-513 (2012-06-19)
The relevance of beryllium sensitization testing for occupational health practice and prevention is unclear. To analyse the natural course of beryllium sensitization and clarify the prognosis following cessation of exposure among sensitized workers. An electronic literature search was conducted in
Linus H Santo Tomas
Current opinion in pulmonary medicine, 15(2), 165-169 (2009-06-18)
This review aims to present the clinician with a synthesis of recent studies that have enhanced our understanding of the epidemiology and pathogenesis of beryllium hypersensitivity (BeH) and chronic beryllium disease (CBD). Lower occupational limit levels to beryllium exposure and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF80595793-1EA4061825380438