Key Documents
GF80317201
Aluminum nitride
powder, 50 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99%
Synonim(y):
AL526020
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 803-172-01
masa
200 g
maks. wielk. cząst.
50 (micron)
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)