Kluczowe dokumenty
GF80126197
Gold-iron alloy, Au99.93Fe0.07
0.2m wire, 0.025mm diameter, annealed
Synonim(y):
AU075125
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 801-261-97
dł. × śr.
0.2 m × 0.025 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF80126197-1EA4061825452371