Kluczowe dokumenty
GF79197777
Silver-palladium alloy, Ag70Pd30
foil, 25 x 25mm, 0.15mm thickness, as rolled
Synonim(y):
AG200300
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Postać
foil (temper - as rolled)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 791-977-77
rozmiar × grubość
25 x 25 mm × 0.15 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)