Kluczowe dokumenty
GF78673933
Silver/Copper
wire, Ag72%/Cu28%, 1.0 mm diameter, length 10 m, temper as drawn
Synonim(y):
AG065160
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 786-739-33
Długość
10 m
średnica
1.0 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)