Key Documents
GF78567654
Holmium
powder, 10g, max. particle size 500 micron, 99.9%
Synonim(y):
Holmium, HO006010
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.9%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 785-676-54
wielkość cząstki
500 μm
gęstość
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ho]
InChI
1S/Ho
Klucz InChI
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)