Key Documents
GF78218714
Stainless steel - AISI 304l
wire, Fe/Cr18%/Ni10%, 0.6 mm diameter, length 100 m, temper annealed
Synonim(y):
FA145120
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 782-187-14
Długość
100 m
średnica
0.6 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com