Kluczowe dokumenty
GF78112931
Nitinol
wire, Ni55%/Ti45%, length 10 m, 0.125 mm diameter, condition shape-memory alloy
Synonim(y):
NI205040
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 781-129-31
Długość
10 m
średnica
0.125 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)