Kluczowe dokumenty
GF77841906
Carbon
foil, not light tested, 300x300mm, thickness 0.125mm, flexible graphite, 99.8%
Synonim(y):
C 000208
About This Item
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.8%
Formularz
foil
temp. samozapłonu
842 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 778-419-06
rezystywność
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
rozmiar × grubość
300 x 300 mm × 0.125 mm
mp
3550 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF77841906-1EA | 4061825378688 |
GF77841906-2EA | 4061829509613 |
GF77841906-5EA | 4061829572181 |