GF77588162
Silicon carbide - reaction bonded
tube, outside diameter 10.0 mm, length 59 mm, wall thickness 2.8 mm
Synonim(y):
SI647250
About This Item
Kod UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 775-881-62
Długość
59 mm
śr. zewn.
10.0 mm
grubość ścianki
2.8 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)