GF77527750
Tantalum-tungsten alloy, Ta90W10
foil, 100 x 100mm, 0.50mm thickness
Synonim(y):
TA030490
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 775-277-50
rozmiar × grubość
100 mm × 100 mm × 0.50 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF77527750-1EA | 4061825444246 |