GF77164072
Stainless Steel - AISI 410 alloy, FeCr12.5
1000mm rod, 9.5mm diameter
Synonim(y):
FE267920
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 771-640-72
dł. × śr.
1000 mm × 9.5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)