GF76930162
Stainless Steel - AISI 430 alloy, Fe81Cr17MnSiCSP
foil, 50 x 50mm, 0.15mm thickness, annealed
Synonim(y):
FF230280
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formularz
foil (annealed)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 769-301-62
rozmiar × grubość
50 mm × 50 mm × 0.15 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF76930162-1EA | 4061825443829 |
GF76930162-10EA | 4061829926519 |
GF76930162-20EA | 4061829977092 |
GF76930162-2EA | 4061829957032 |
GF76930162-5EA | 4061831007411 |