GF76915503
Hastelloy® X alloy, Ni49.5Cr22Fe18Mo9Co1W
5m wire, 1.0mm diameter, annealed
Synonim(y):
NE075140
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 769-155-03
dł. × śr.
5 m × 1.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF76915503-1EA | 4061825443805 |