Merck
GF76817616
Antimony
foil, 50x50mm, thickness 2mm, hot-pressed
Synonim(y):
SB000300
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Sb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
121.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141704
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 768-176-16
opór
41.7 μΩ-cm
rozmiar × grubość
50 x 50 mm × 2 mm
bp
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
gęstość
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Sb]
InChI
1S/Sb
Klucz InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mengchang He et al.
The Science of the total environment, 421-422, 41-50 (2011-07-12)
Antimony (Sb) is ubiquitous throughout the environment as a result of natural processes and human activities. In China, superlarge-, large and medium-sized Sb deposits are concentrated in the Guangxi (34.4%), Hunan (21.2%), Yunnan (12.2%) and Guizhou (10.2%) provinces. Due to
Susan C Wilson et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 158(5), 1169-1181 (2009-11-17)
This article provides a critical review of the environmental chemistry of inorganic antimony (Sb) in soils, comparing and contrasting findings with those of arsenic (As). Characteristics of the Sb soil system are reviewed, with an emphasis on speciation, sorption and
Ricardo Khouri et al.
The Journal of infectious diseases, 210(2), 306-310 (2014-02-11)
We show that increased plasma superoxide dismutase 1 (SOD1) levels are statistically significant predictors of the failure of pentavalent antimony treatment for cutaneous leishmaniasis caused by Leishmania braziliensis. In Leishmania amazonensis-infected patients, host SOD1 levels can be used to discriminate
Khatima Aït-Oudhia et al.
Parasitology research, 109(5), 1225-1232 (2011-07-30)
Leishmania is the causative agent of various forms of leishmaniasis, a significant cause of morbidity and mortality. The clinical manifestations of the disease range from self-healing cutaneous and mucocutaneous skin ulcers to a fatal visceral form named visceral leishmaniasis or
Ronald Bentley et al.
Microbiology and molecular biology reviews : MMBR, 66(2), 250-271 (2002-06-01)
A significant 19th century public health problem was that the inhabitants of many houses containing wallpaper decorated with green arsenical pigments experienced illness and death. The problem was caused by certain fungi that grew in the presence of inorganic arsenic
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF76817616-1EA4061825373287