Kluczowe dokumenty
GF75683212
Silicon
sheet, 14x14mm, thickness 1.0mm, single crystal, -100, 100%
Synonim(y):
SI003100
About This Item
Próba
100%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 756-832-12
rozmiar × grubość
14 x 14 mm × 1 mm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
gęstość
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
Klucz InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)